Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS Invitrogen Collibri est conçu pour le séquençage de nouvelle génération (NGS) sur les systèmes Illumina. Le kit prend en charge les applications de séquençage du génome entier (WGS) et convient à tous les génomes, y compris les échantillons FFPE.
Marque:  Invitrogen™ A38614096
2272.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16554311
  • 3200.00€ / 96 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
• Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS Collibri, conserver à -20°C
• Kit de purification de bibliothèques d’ADN Collibri, conserver à 4°C
• Index CD d’ADN Collibri, conserver à -20°C
Kit
Séquençage du génome et de l’ADN
Séquençage du génome entier, reséquençage, assemblage De Novo
96 préparations
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index CD
Glace carbonique
Génération de bibliothèques
Le produit contient les modules A39099096, A39123096, A38584096
ADN
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq ou iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
Bibliothèque de fragments
Collibri™
96 préparations
Tous
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems > Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index CD, 96 préparations