Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C8, granulométrie de 5 μm
Code produit. p-3138123 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11522981
Marque: Thermo Scientific™ 70205124030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Taux de carbone : 12 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
  • Chimie Thermo Scientific sur silice 100Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chimie pour les colonnes Octyl
Diamètre (métrique) 4 mm
Épaisseur du film 5 µm
À utiliser avec Séparation LC / MS
Longueur (métrique) 125 mm
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 100 Å
Surface spécifique 310 m²/g
Couverture de surface Taux de greffage élevé
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produits Beta
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne