Learn More
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Invitrogen Collibri est conçu pour le séquençage de nouvelle génération (NGS) sur les systèmes Illumina. Le kit prend en charge les applications de séquençage du génome entier (WGS) et convient à tous les génomes.
Marque: Invitrogen™ A43605024
724.20 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit de préparation pour bibliothèque ADN ES Collibri est conçu pour une préparation rapide et pratique des bibliothèques à partir d’une large gamme d’entrées (1 à 500 ng), à partir d’ADN génomique intact ou d’amplicons déjà préparés (> 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de la bibliothèque dure environ trois heures avec un flux de travail PCR. Une version sans PCR est également disponible pour les entrées d’ADN à partir de 100 ng.
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Collibri est conçu pour une préparation rapide et pratique de bibliothèques pour une large gamme d’entrées (1 à 500 ng), à partir d’ADN génomique intact ou d’amplicons déjà préparés (> 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de bibliothèques dure environ trois heures avec un flux de travaux avec PCR. Qui plus est, une version sans PCR est également disponible pour les entrées d’ADN à partir de 100 ng.
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Collibri :
• Comprend tous les composants nécessaires dans un seul kit* pour une utilisation rapide
• S’appuie sur la miniaturisation des manipulateurs de liquides pour réduire les coûts
• Fournit un retour visuel en cours pour un traitement plus facile
• Convient à l’automatisation conventionnelle pour augmenter le débit
* Le kit est composé de modules contenant des adaptateurs indexés, de modification enzymatique, de purification / sélection de tailles, à l’exception du kit de base, qui permet de combiner Collibri avec les adaptateurs indexés souhaités.
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Collibri contient des colorants inertes qui fournissent un retour visuel sur la progression de la préparation : les Reaction Mix changent de couleur en réponse à l’ajout de composants critiques à chaque étape. De plus, le module de cisaillement enzymatique (ES) du kit permet d’obtenir des rendements élevés et constants de la bibliothèque à partir de toute quantité d’ADN d’entrée (y compris la version sans PCR), ce qui est suffisant pour sa quantification avant le séquençage ainsi que pour de multiples cycles sur les instruments Illumina.
Applications
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Collibri est recommandé pour :
• Séquençage du génome entier
• Reséquençage
• Assemblage De Novo
Spécification
• Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Collibri, conserver à -20°C • Kit de purification de bibliothèques d’ADN Collibri, conserver à 4°C • Index UD d’ADN Collibri, conserver à -20°C |
|
Kit | |
Séquençage du génome et de l’ADN | |
Séquençage du génome entier, reséquençage, assemblage De Novo | |
24 préparations | |
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index UD (kit B, 25-48) | |
Glace carbonique | |
Génération de bibliothèques |
Le produit contient les modules A38579024, A43348024, A43190024 | |
ADN | |
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq ou iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 et 2000, NovaSeq 6000 | |
Bibliothèque de fragments | |
Collibri™ | |
24 préparations | |
Tous |