Learn More
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes indicatrices de température de niveau 8 Thermax™
Code produit. 11720889
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
116°C à 154°C
160°C à 199°C
204°C à 260°C
37°C à 65°C
71°C à 110°C
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11720889
Marque: Thermographic Measurements Ltd M08STHERGBD01P1
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur. Les bandelettes indicatrices de température de niveau 8 TMC Hallcrest™ Thermax™ sont irréversibles et enregistrent la température la plus élevée atteinte.
  • Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température
  • Économiques et faciles à utiliser.
  • Réponse immédiate.
  • Auto-adhésif
  • Discrètes
  • Irréversibles
  • Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
  • Tolérances de précision : (29-99°C [± 1°C] / 100-154°C [± 1,5°C] / 160-290°C (± 1 % + 1°C]).
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Applications dans l’industrie électronique, automobile, aérospatiale, sidérurgie, métallurgie, industrie plastique, recherche en laboratoire, instrumentation, services médicaux, industrie alimentaire
Hauteur (impériale) 2 in.
Hauteur (métrique) 51 mm
Plage d’humidité 40 to 60%
Longueur (métrique) 51 mm
Matériau Polyester, Film en polyamide, Adhésif acrylique
Durée de mesure 2 to 5 seconds
Modèle Thermax 8-level Temperature Indicator 71°C to 110°C (160°F to 230°F) Range B
Remplissage du thermomètre Wax-melt Technology
Poids (métrique) 9 g
Largeur (impériale) 0,7 in
Type de produit Étiquette de mesure de température
Longueur (impériale) 0,7 in
Description Thermax 8-level Temperature Indicator 71°C to 110°C (160°F to 230°F)
Température max. (impériale) 230°F
Température max. (métrique) 110°C
Température (impériale) min. 160°F
Température min. (métrique) 71°C
Plage de températures (impériale) 160°F à 230°F
Plage de températures (métrique) 71°C à 110°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Précision ±1°C (Range: 29°C to 99°C), ±1.5°C (Range: 100°C to 154°C)
Subdivision 71°C, 77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C (160°F, 171°F, 180°F, 190°F, 199°F, 210°F, 219°F, 230°F)
Affichage 71/77/82/88/93/99/104/110°C
Largeur (métrique) 18 mm
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.