Learn More
SpotSee WarmMark™ Ascending Time-Temperature Indicator
Code produit. 17824086
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à -18°C
-30°C à 10°C
-30°C à 20°C
-30°C à 25°C
-30°C à 37°C
-30°C à 5°C
-30°C à 8°C
Subdivision:
0,5 heure, 2 heures, 8 heures
12 heures
1 heure, 3 heures, 12 heures
2 heures, 12 heures, 48 heures
8 heures
missing translation for 'unitSize'
Pack de 100
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17824086
missing translation for 'mfr': SpotSee WM 18/0
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
WarmMark™ monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
  • Cost Effective Time/Temperature indicator
  • Monitor time above 10C
  • Indicate if temperature exceeded for up to 48 hours
  • Three time windows - brief, moderate, prolonged
  • Field-armable with pull tab
Specifications
Certifications/Conformité REACH
Dimensions (L x l x H) 46 x 19 x 1.5 mm
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring
Hauteur (impériale) 0.06 in.
Hauteur (métrique) 1.5 mm
Comprend Instructions for Use Certificate of Conformance
Longueur (métrique) 46 mm
Matériau Acrylic Adhesive
Largeur (impériale) 0.75 in.
Longueur (impériale) 1.81 in.
Description Ascending time-temperature indicator
Température max. (impériale) 0°F
Température max. (métrique) -18°C
Température (impériale) min. -22°F
Température min. (métrique) -30°C
Plage de températures (impériale) -22°F to 0°F
Plage de températures (métrique) -30°C à -18°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Used in transport and storage of temperature sensitive products
Précision ± 1°C
Subdivision 1 heure, 3 heures, 12 heures
Affichage Chemical Color Change
Largeur (métrique) 19 mm