Learn More
Thermographic Measurements 4 niveaux Thermax
L'indicateur de seuil irréversible à utilisation unique indique la température la plus élevée atteinte.
14.00€ - 16.20€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO9001 |
---|---|
Jetable | Single-use |
À utiliser avec (application) | Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry |
Hauteur (métrique) | 23 mm |
Plage d’humidité | 40 to 60% |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17836088
|
Thermographic Measurements
M04STHERGAD01P1 |
37°C to 54°C |
14.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17876078
|
Thermographic Measurements
M04STHERGBD01P1 |
60°C to 77°C |
14.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
17826088
|
Thermographic Measurements
M04STHERGCD01P1 |
82°C to 99°C |
14.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17866078
|
Thermographic Measurements
M04STHERGDD01P1 |
104°C to 121°C |
14.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17856088
|
Thermographic Measurements
M04STHERGFD01P1 |
149°C to 166°C |
16.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17896078
|
Thermographic Measurements
M04STHERGGD01P1 |
171°C to 188°C |
16.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17846088
|
Thermographic Measurements
M04STHERGHD01P1 |
193°C to 210°C |
16.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17886078
|
Thermographic Measurements
M04STHERGID01P1 |
216°C to 241°C |
16.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17876088
|
Thermographic Measurements
M04STHERGJD01P1 |
249°C à 290°C |
16.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Réponse immédiate
- Enregistrement en continu de la température la plus élevée ayant été atteinte
- Résiste à l’huile, à l’eau et à la vapeur
- Économique et simple à utiliser
- Autocollant
Spécification
ISO9001 | |
Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry | |
40 to 60% | |
36°F | |
Oui | |
Visual Indicator | |
°C and °F |
Single-use | |
23 mm | |
45 mm | |
2°C | |
Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment | |
45 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermographic Measurements 4 niveaux Thermax