Learn More
Thermographic Measurements 4 niveaux Thermax
L'indicateur de seuil irréversible à utilisation unique indique la température la plus élevée atteinte.
Marque: Thermographic Measurements M04STHERGHD01P1
Description
- Réponse immédiate
- Enregistrement en continu de la température la plus élevée ayant été atteinte
- Résiste à l’huile, à l’eau et à la vapeur
- Économique et simple à utiliser
- Autocollant
Spécification
ISO9001 | |
Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry | |
40 to 60% | |
Polyethylene Naphthalate Film | |
410°F | |
36°F | |
379°F to 410°F | |
Oui | |
±1%+1°C | |
Visual Indicator | |
°C and °F |
Single-use | |
23 mm | |
45 mm | |
Thermax 4 Level Temperature indicator Range H: 193°C to 210°C | |
210°C | |
2°C | |
193°C to 210°C | |
Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment | |
193, 199, 204, 210°C | |
45 mm |