Learn More
Thermographic Measurements 4 niveaux Thermax
Code produit. 17876088
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
104°C à 121°C
149°C à 166°C
171°C à 188°C
193°C à 210°C
216°C à 241°C
249°C à 290°C
37°C à 54°C
60°C à 77°C
82°C à 99°C
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17876088
Marque: Thermographic Measurements M04STHERGJD01P1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'indicateur de seuil irréversible à utilisation unique indique la température la plus élevée atteinte.
  • Réponse immédiate
  • Enregistrement en continu de la température la plus élevée ayant été atteinte
  • Résiste à l’huile, à l’eau et à la vapeur
  • Économique et simple à utiliser
  • Autocollant
Spécification
Certifications/Conformité ISO9001
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry
Hauteur (métrique) 23 mm
Plage d’humidité 40 to 60%
Longueur (métrique) 45 mm
Matériau Polyester Film
Description Thermax 4 Level Temperature indicator Range J: 249°C to 290°C
Température max. (impériale) 554°F
Température max. (métrique) 290°C
Température (impériale) min. 36°F
Température min. (métrique) 2°C
Plage de températures (impériale) 480°F à 554°F
Plage de températures (métrique) 249°C à 290°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
Précision ±1%+1°C
Subdivision 249, 260, 280, 290°C
Affichage Visual Indicator
Largeur (métrique) 45 mm
Balance °C and °F