Learn More
Thermographic Measurements 4 niveaux Thermax
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
104°C à 121°C
149°C à 166°C
171°C à 188°C
193°C à 210°C
216°C à 241°C
249°C à 290°C
37°C à 54°C
60°C à 77°C
82°C à 99°C
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Réponse immédiate
- Enregistrement en continu de la température la plus élevée ayant été atteinte
- Résiste à l’huile, à l’eau et à la vapeur
- Économique et simple à utiliser
- Autocollant
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO9001 |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry |
| Hauteur (métrique) | 23 mm |
| Plage d’humidité | 40 to 60% |
| Longueur (métrique) | 45 mm |
| Matériau | Polyester Film |
| Description | Thermax 4 Level Temperature indicator Range C |
| Température max. (impériale) | 210°F |
| Température max. (métrique) | 99°C |
| Afficher plus |