Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
161.00€ - 424.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Finition | Mat |
Matériau | PP |
Quantité | 2 000/rouleau |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17677695
|
Brady™
THT-257-7425-2 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 20,955 mm | 6,35 mm | N/A | |||
17110161
|
Brady™
121006 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 20,955 mm | 6,35 mm |
257.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17120161
|
Brady™
121007 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 38,1 mm | 12,70 mm |
224.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17100161
|
Brady™
121005 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 15,2 mm | 33,0 mm |
210.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17170161
|
Brady™
121013 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 25,4 mm | 19,05 mm |
343.00€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17140161
|
Brady™
121010 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 25,4 mm | 25,4 mm |
251.00€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17150151
|
Brady™
121000 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 25,4 mm | 9,525 mm |
161.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17140151
|
Brady™
120999 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 25,4 mm | 12,70 mm |
176.00€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17180151
|
Brady™
121003 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 38,1 mm | 19,05 mm |
325.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17190151
|
Brady™
121004 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 38,1 mm | 25,4 mm |
164.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17130161
|
Brady™
121009 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 50,8 mm | 12,70 mm |
230.00€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17160161
|
Brady™
121012 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 38,1 mm | 44,45 mm |
369.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17150161
|
Brady™
121011 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | 2 000/rouleau | 50,8 mm | 25,4 mm |
175.00€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17180161
|
Brady™
121018 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 1 po | 2 000/rouleau | 25,4 mm | 9,525 mm |
186.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17110171
|
Brady™
121021 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 1 po | 2 000/rouleau | 38,1 mm | 19,05 mm |
424.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17120171
|
Brady™
121028 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 1 po | 2 000/rouleau | 25,4 mm | 25,4 mm |
265.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17140171
|
Brady™
121031 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 1 po | 2 000/rouleau | 19,05 mm | 25,40 mm |
394.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17130171
|
Brady™
121029 |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 1 po | 2 000/rouleau | 50,8 mm | 25,4 mm |
202.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Printer Compatibility
- BBP81
- Brady 1244
- Brady 1344
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- Brady IP
- Tagus T200
- Tagus T300
- Thermal Transfer Printers
This material is UL recognized with its respective ribbon; use Brady Ribbon Part# R4902.
Informations sur la commande
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spécification
Blanc | |
Mat | |
PP | |
2 000/rouleau |