Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Marque: Brady™ 121031
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Compatibilité avec les imprimantes
- BBP81
- Brady 1244
- Brady 1344
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- Brady IP
- Tagus T200
- Tagus T300
- Imprimantes à transfert thermique
Ce matériau est homologué UL avec son ruban respectif ; utilisez le ruban Brady réf. R4902.
Informations sur la commande
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spécification
Pour l’étiquetage des composants et de l’équipement, l’identification générale, l’étiquetage de laboratoire, l’étiquetage des indicateurs de température | |
Blanc | |
PP | |
Autoclavage, congélateur, bain-marie (100°C), azote liquide | |
Température minimale de service : -80°C | |
-80°C à 70°C | |
25,40 mm | |
Diamètre du mandrin : 25,4 mm |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 1 po | |
Flacons, tubes (1 à 8 ml) | |
2 000/rouleau | |
0,102 mm | |
19,05 mm |