Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Marque: Brady™ 121013
325.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Compatibilité avec les imprimantes
- BBP81
- Brady 1244
- Brady 1344
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- Brady IP
- Tagus T200
- Tagus T300
- Imprimantes à transfert thermique
Ce matériau est homologué UL avec son ruban respectif ; utilisez le ruban Brady réf. R4902.
Informations sur la commande
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spécification
Acrylique | |
Mat | |
Étiquettes d’imprimante à transfert thermique - noyau de 3 po | |
19,05 mm |
Blanc | |
PP | |
2 000/rouleau | |
25,4 mm |