Learn More
TGR5/GPBAR1 Antibody (409522), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB4286F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TGR5/GPBAR1 Monoclonal antibody specifically detects TGR5/GPBAR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
TGR5/GPBAR1 | |
Monoclonal | |
FITC | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry, CyTOF | |
409522 | |
Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
BG37hBG37, G protein-coupled bile acid receptor 1, GPCR19, GPR131, G-protein coupled bile acid receptor 1, G-protein coupled bile acid receptor BG37, G-protein coupled receptor GPCR19, M-BARhGPCR19, membrane bile acid receptor, Membrane-type receptor for bile acids, MGC40597, TGR5GPCR | |
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human TGR5/GPBAR1, Met1-Asn330, Accession # Q8TDU6 | |
0.1 mL | |
GPCR | |
151306 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
TGR5/GPBAR1 Antibody (409522), FITC, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; FITC
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu