Learn More
Tocris Bioscience™ SLU-PP-332
Potent pan-ERR agonist
Marque: Tocris Bioscience™ 8112/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SLU-PP-332 is a potent and selective pan estrogen related receptor (ERR) agonist (EC50 values are 98 nM, 230 nM and 430 nM for ERRα, ERRβ and ERRγ respectively). In a mouse model of metabolic syndrome SLU-PP-332 increases energy expenditure and fatty acid oxidation, decreases fat mass, and improves insulin sensitivity. Also increases mitochondrial respiration in vitro.
Spécification
(E)-4-Hydroxy-N'-(naphthalen-2-ylmethylene)benzohydrazide | |
10 mg | |
C18H14N2O2 |
303760-60-3 | |
Estrogen and Related Receptor Agonists | |
0.98 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tocris Bioscience™ SLU-PP-332 > 10 mg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu