Learn More
Texwipe™ Tapis pour le contrôle de contamination IdealMat™ - 30 couches
Appliquer directement sur le sol
257.00€ - 656.00€
Spécification
Quantité 30 feuilles/tapis
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Couleur Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
11565315
Afficher les documents Détails de la promotion
Texwipe™
AMA254581W
Blanc 45 x 25 po
656.00€
8 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11525325
Afficher les documents
Texwipe™
AMA364681B
Bleu 46 x 36 po
505.00€
8 pièces
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11505325
Afficher les documents Détails de la promotion
Texwipe™
AMA254581B
Bleu 45 x 25 po
328.00€
8 pièces
Expédition estimée: 30-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12410070
Afficher les documents Détails de la promotion
Texwipe™
AMA364681W
Blanc 46 x 36 po
505.00€
8 pièces
Expédition estimée: 23-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15762386
Afficher les documents
Texwipe™
AMA254581G
Gris 25 x 45 po N/A N/A N/A
Description
Description
Appliquer directement sur le sol
  • Un revêtement adhésif homogène sur chaque couche capture les particules provenant du trafic piétonnier et des roues des équipements
  • L’agent antimicrobien contenu dans le revêtement réduit le risque de propagation des germes et des bactéries dans une zone contrôlée
Spécification
Spécification
30 feuilles/tapis
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Texwipe™ Tapis pour le contrôle de contamination IdealMat™ - 30 couches