Learn More
Texwipe™ Tapis pour le contrôle de contamination IdealMat™ - 30 couches
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Dimensions (L x l):
25 x 45 po
45 x 25 po
46 x 36 po
Conditionnement:
8 pièces
Description
Appliquer directement sur le sol
- Un revêtement adhésif homogène sur chaque couche capture les particules provenant du trafic piétonnier et des roues des équipements
- L’agent antimicrobien contenu dans le revêtement réduit le risque de propagation des germes et des bactéries dans une zone contrôlée
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 46 x 36 po |
| Quantité | 30 feuilles/tapis |
| Couleur | Bleu |