Learn More
Texwipe™ Tapis pour le contrôle de contamination IdealMat™ - 30 couches
Appliquer directement sur le sol
Marque:  Texwipe™ AMA254581G
Code produit. 15762386
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Appliquer directement sur le sol
  • Un revêtement adhésif homogène sur chaque couche capture les particules provenant du trafic piétonnier et des roues des équipements
  • L’agent antimicrobien contenu dans le revêtement réduit le risque de propagation des germes et des bactéries dans une zone contrôlée
Spécification
Spécification
25 x 45 po
30 feuilles/tapis
Gris