Learn More
Texwipe™ 10 lingettes AlphaSorb™
Haute capacité d’absorption avec particules ultra-basses dans une lingette à bord soudé
Marque: Texwipe™ TX1057
Description
Présaturées
- Résistance supérieure
- Surface douce et non abrasive
- Pré-saturée avec 10 % d’alcool isopropylique / 90 % d’eau déionisée
Spécification
Lingettes pré-saturées | |
22,9 cm x 22,9 cm | |
22,9 cm | |
Scellé | |
Pour les salles blanches aseptiques | |
Stérile |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
10% d'alcool isopropylique, 90% d'eau désionisée |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- X40 AlphaSat with AlphaSorb 10 9'' x 9'' Polyester , Sealed-Border Wipers Pre-Wetted With 10% IPA 23
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol