Learn More
Thermo Scientific™ Kits de préparation d’échantillons EasyPep™ MS
Générez des échantillons protéomiques de haute qualité pour l’analyse MS en moins de quatre heures à l’aide de kits de préparation d’échantillon EasyPep MS optimisés.
Marque: Thermo Scientific™ A40006
594.64 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les kits de préparation d’échantillons EasyPep Mini MS permettent un traitement efficace et reproductible des cellules et tissus de mammifères en culture pour l’analyse MS protéomique. Le kit contient des tampons préformulés, un mélange enzymatique de qualité MS, des colonnes de nettoyage de peptides et un protocole optimisé pour générer des échantillons de peptides compatibles MS en moins de trois heures. Les kits sont optimisés pour traiter des échantillons de protéines de 10 à 100 μg avec un rendement élevé de peptides prêts pour l’analyse MS.
• Complet : comprend des réactifs préformulés pour la lyse par digestion, des colonnes de nettoyage de peptides et un protocole optimisé pour 20 échantillons maximum• Optimisé : protocole et réactifs simplifiés qui minimisent le nombre d’étapes et le temps nécessaires pour traiter les échantillons
• Flexible : les réactifs et le protocole ont été vérifiés à l’aide de cellules, de plasma et d’échantillons de tissus pour 10 à 100 µg d’échantillons
• Gain de temps : réduction du temps de traitement des échantillons de plus d’un jour à moins de trois heures
• Compatible : la préparation finale est prête pour l’analyse MS directe et d’autres applications en aval, y compris le marquage TMT
La préparation d’échantillons de peptides pour l’analyse MS est complexe, avec de nombreuses étapes et différents protocoles, ce qui engendre une variabilité des échantillons en termes de qualité et de quantité. Ce kit a été conçu pour améliorer la reproductibilité tout en économisant du temps de manipulation et de traitement. Le nombre d’étapes et le temps de traitement ont été réduits grâce à l’ajout de la nucléase universelle pour réduire la viscosité à partir des acides nucléiques (remplacement de la sonication), une solution rapide, dans un seul récipient, de réduction/alkylation pour la modification de la cystéine (carbamidométhylation, + 57,02) et à un mélange de protéase trypsine/Lys-C pour une digestion plus complète. En outre, le kit comprend des colonnes et des tampons de nettoyage Peptide pour préparer des échantillons de peptides sans détergent pour l’analyse MS. Les réactifs et le protocole optimisés produisent des peptides de haute qualité qui sont compatibles avec le marquage TMT et d’autres applications en aval, ou sont prêts pour l’analyse MS.
Spécification
Kit de préparation d’échantillons Mini MS | |
Kit de préparation des échantillons | |
Glace | |
peptides | |
Lyse cellulaire |
Spectromètre de masse | |
EasyPep™ | |
Échantillons de protéines | |
Spectrométrie de masse | |
20 réactions |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- 20 TEST EasyPep MiniMS Sample Prep Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: formic acid, tris(2-carboyethyl)phosphonium chloride, 2-chloroacetamide, acetonitrile, trypsin
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Jours
38Heures
2Minutes
39Secondes
40Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%