Learn More
Thermo Scientific™ Godet à angle fixe DualSpin pour centrifugeuse de paillasse Medifuge
Utilisez ces godets avec la centrifugeuse de paillasse Medifuge.
Marque: Thermo Scientific™ 75008815
154.67 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ces godets avec la centrifugeuse de paillasse Medifuge.
Spécification
Centrifugeuse de paillasse Medifuge | |
Ensemble de 8 | |
Godet à angle fixe |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
82Heures
2Minutes
39Secondes
32Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%