Learn More
Texwipe™ Lingettes Absorbond™, mélange de poyester
Pour les applications de classe ISO 6 à 7 (classe 1000 à 10 000)
Marque:  Texwipe™ TX409
764.75 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13191454
  • 805.00€ / 3000 pièces
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les lingettes 100 % en polyester à hydroentangle absorbent cinq fois leur poids
  • Une surface douce et durable empêche l’abrasion
  • Lingettes idéales pour le nettoyage de l’huile ou de la graisse ; ont de nombreuses applications optiques
  • Ne contiennent aucun surfactant et ont des niveaux ultra-bas de particules et de matières extractibles
Informations sur la commande
Poids de base : 42 g/m2.
Spécification
Spécification
Lingettes Absorbond™
22,9 cm x 22,9 cm
22,9 cm
42
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
2 x 300/Paquet, 10 Sachets de 300/Carton
9 in
9 in
Polyester hydro-enchevêtré
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Nettoyage, absorption des huiles et des graisses
Nom du produit
Texwipe™ Lingettes Absorbond™, mélange de poyester > 9 x 9 in