Learn More
Contec™ Lingettes Polynit™ Heatseal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 12837163 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 in
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
1 000 lingettes/Sachet
150 lingettes/Sachet
150 lingettes/Sachet (en vrac)
150/Sachet, 8 Sachets/Carton
25 lingettes/Sachet intérieur, 4 Sachets intérieurs/Sachet
300 lingettes/Sachet
300 lingettes/Sachet (en vrac)
75 lingettes/Sachet
75/boîte, 4 boîtes/sac, 10 sacs/carton
75/sachet, 8 sachets/carton (empilées à plat)
Type de produit:
Lingettes thermoscellantes
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
1200 pièces
150 pièces
300 pièces
4800 pièces
600 pièces
75 pièces
Code produit. 12837163
Marque: Contec™ PNHS99B/150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces lingettes pour toutes les applications ultra-critiques et pour le nettoyage général. Les lingettes Contec™ Polynit Heatseal sont fabriquées à 100 % en maille de polyester texturé Les lingettes sont découpées au laser, permettant de sceller les bords du tissu pour une utilisation complète de la surface de la lingette.
  • Lingettes tricotées texturées 100 % polyester indémaillable avec bords thermosoudés
  • La découpe laser scelle les fibres le long des bords de la lingette et permet d’utiliser 100 % de sa surface
  • Blanchies et conditionnées en salle blanche ISO de classe 4
  • Très faibles niveaux de particules, de fibres et de résidus non volatils
  • Bon taux d’adsorption des solvants
  • Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
Informations sur la commande
Dimensions et formes sur mesure disponibles.Contactez votre représentant du service clients Fisher Scientific pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes thermoscellantes
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 140 g/m2.
Certifications/Conformité Classe ISO 4
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage à usage général
Quantité d’emballage 150 lingettes/Sachet (en vrac)
Épaisseur 2 plis