Learn More
Texwipe™ Lingettes Absorbond™, mélange de poyester
Code produit. p-210353 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
1200 pièces
3000 pièces
Code produit. 13103743
Marque: Texwipe™ TX404
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications de classe ISO 6 à 7 (classe 1000 à 10 000)
  • Les lingettes 100 % en polyester à hydroentangle absorbent cinq fois leur poids
  • Une surface douce et durable empêche l’abrasion
  • Lingettes idéales pour le nettoyage de l’huile ou de la graisse ; ont de nombreuses applications optiques
  • Ne contiennent aucun surfactant et ont des niveaux ultra-bas de particules et de matières extractibles
Informations sur la commande
Poids de base : 42 g/m2.
Spécification
Type de produit Lingettes Absorbond™
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10,16 cm
Matériau Polyester hydro-enchevêtré
Poids de base 42
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Dimensions (L x l) 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
À utiliser avec (application) Nettoyage, absorption des huiles et des graisses