Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution à 40 % en poids (1,5 M) dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
44.00€ - 776.87€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium hydroxide |
---|---|
Note relative au nom | 40 wt.% Solution in Water |
CAS | 2052-49-5, 7732-18-5 |
Couleur | Blanc à jaune |
Densité | 0.9950g/mL |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10782791
|
Thermo Scientific Acros
176610500 |
50 g | Flacon en plastique |
44.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10459480
|
Thermo Scientific Acros
176612500 |
250 g | Flacon en plastique |
151.76€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10782601
|
Thermo Scientific Acros
176610010 |
1 kg | Flacon en plastique |
423.38€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10430364
|
Thermo Scientific Acros
176610025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
776.87€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Catalyseur de transfert de phaseSpécification
Tetrabutylammonium hydroxide | |
2052-49-5, 7732-18-5 | |
0.9950g/mL | |
Flacon en plastique | |
[CH3(CH2)3]4NOH | |
04, II, 634 | |
0.995 | |
Solubility in water: soluble. | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
259.48 | |
259.46 | |
Poudre ou cristaux |
40 wt.% Solution in Water | |
Blanc à jaune | |
>100.0°C | |
C16H37NO | |
MFCD00009425 | |
05,645; 11,500 | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
tétrabutylazanium ; hydroxyde | |
2723671 | |
38 to 42% (Total base) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 218-147-6
- Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.