Learn More
Smeg™ Supports pour tubes à essai
342.00€ - 501.00€
Produits 3
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
11965554
Afficher les documents
Smeg™
CP105
Pour tubes à essai de  75mm de hauteur et moins
342.00€
1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11975554
Afficher les documents
Smeg™
CP132
Pour tubes à essai de 105 mm de hauteur et moins
366.00€
1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11985554
Afficher les documents
Smeg™
CP192
Pour tubes à essai de 165 mm de hauteur et moins
501.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
Description
Accessoire chariot Smeg 60cm
• La taille indique l'occupation sur le chariot. Toute combinaison possible
• Exemple: 2 paniers 1/4 de cercle + 1/2 panier universel
• Panier 1/4 de cercle pour tubes
• Capacité environ 160 tubes, 3 compartiments amovibles et couvercle.
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Smeg™ Supports pour tubes à essai