Learn More
Smeg™ Supports pour tubes à essai
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour tubes à essai de 105 mm de hauteur et moins
Pour tubes à essai de 165 mm de hauteur et moins
Pour tubes à essai de 75mm de hauteur et moins
Conditionnement:
1 pièce
Description
Accessoire chariot Smeg 60cm
• La taille indique l'occupation sur le chariot. Toute combinaison possible
• Exemple: 2 paniers 1/4 de cercle + 1/2 panier universel
• Panier 1/4 de cercle pour tubes
• Capacité environ 160 tubes, 3 compartiments amovibles et couvercle.
• La taille indique l'occupation sur le chariot. Toute combinaison possible
• Exemple: 2 paniers 1/4 de cercle + 1/2 panier universel
• Panier 1/4 de cercle pour tubes
• Capacité environ 160 tubes, 3 compartiments amovibles et couvercle.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour tubes à essai de 105 mm de hauteur et moins |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction