Learn More
Fisherbrand™ Supports en mousse pour mélangeur Vortex
Accueille en toute sécurité les tubes à essai et les flacons. Les supports en mousse Velp Scientifica™ sont compatibles avec les agitateurs vortex Velp Scientifica.
Marque:  Fisherbrand™ A00000012
86.17 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12365107
  • 105.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Mousse souple pour éviter la casse
  • Adapté aux différentes exigences en matière de mélange
Spécification
Spécification
19 microtubes
Noir
19
Portoir en mousse pour tubes à essai
CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4
Nom du produit
Fisherbrand™ Supports en mousse pour mélangeur Vortex > Capacité : 19 flacons de 1,5 ml