Learn More
Fisherbrand™ Supports en mousse pour mélangeur Vortex
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
19 microtubes
Tubes de 16 mm
Tubes de 29 mm
Nbre de positions:
4
5
19
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité | Tubes de 29 mm |
| Dimension du tube | 29 mm |
| Type de produit | Portoir en mousse pour tubes à essai |
| À utiliser avec (équipement) | CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4 |
| Nbre de positions | 4 |