Learn More
Fisherbrand™ Supports en mousse pour mélangeur Vortex
Accueille en toute sécurité les tubes à essai et les flacons. Les supports en mousse Velp Scientifica™ sont compatibles avec les agitateurs vortex Velp Scientifica.
Marque:  Fisherbrand™ A00000014
32.21 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11712583
  • 41.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Couleur noire
  • Mousse souple pour éviter la casse
  • Disponibles en différents diamètres et capacités
Spécification
Spécification
Tubes de 16 mm
Portoir en mousse pour tubes à essai
5
16 mm
CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4
Nom du produit
Fisherbrand™ Supports en mousse pour mélangeur Vortex > Diamètre : 16  mm ; Positions : 5