Learn More
TES-1025, MedChemExpress
MedChemExpress TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
332.10€ - 2789.10€
Spécification
CAS | 1883602-21-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H13N3O3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 383.44 |
Pourcentage de pureté | 95.11% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16495316
|
Medchem Express
HY-111365 |
100 mg |
2789.10€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16484428
|
Medchem Express
HY-111365 |
10 mg |
598.05€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16483076
|
Medchem Express
HY-111365 |
25 mg |
1194.75€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16430747
|
Medchem Express
HY-111365 |
50 mg |
1858.95€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16417157
|
Medchem Express
HY-111365 |
5 mg |
332.10€
5mg |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.Especificaciones
1883602-21-8 | |
C18H13N3O3S2 | |
383.44 | |
95.11% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.