Learn More
TES-1025, MedChemExpress
MedChemExpress TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
Marque:  Medchem Express HY-111365
Encompass_Preferred
Code produit. 16484428
  • 598.05€ / 10mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
Spécification
Spécification
TES-1025
Yellow
C18H13N3O3S2
DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need warming)
383.44
95.11%
Solid
1883602-21-8
Research
10 mg
O=C1C(C#N)=C(C2=CC=CS2)N=C(SCC3=CC=CC(CC(O)=O)=C3)N1
383.44
Research
Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.