Learn More
TES-1025, MedChemExpress
MedChemExpress TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
Marque: Medchem Express HY-111365
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.Spécification
TES-1025 | |
Yellow | |
C18H13N3O3S2 | |
DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need warming) | |
383.44 | |
95.11% | |
Solid |
1883602-21-8 | |
Research | |
50 mg | |
O=C1C(C#N)=C(C2=CC=CS2)N=C(SCC3=CC=CC(CC(O)=O)=C3)N1 | |
383.44 | |
Research | |
Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.