Learn More
Aalborg™ Débitmètre modèle F en PTFE/PFA
Click to view available options
Vitesse de l’écoulement d’eau:
1 000°ml/min.
250°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Composants en contact avec des liquides chimiquement inertes
- Visière de protection amovible
- Absence de fuite testée individuellement
- Montage vertical en ligne
- Vanne à la sortie
Spécification
Spécification
| Type | Débitmètre |
| Précision | ± 5 % |
| Pression nominale | 6,7 bars |
| Raccordements | 1/4 po NPT (M) |
| À utiliser avec (application) | Liquides ultra-purs ou corrosifs |
| Balance | Linéaire et direct |
| Température (métrique) | 121°C |
| Valve | Teflon |
| Vitesse de l’écoulement d’eau | 1 000°ml/min. |