Learn More
Cartouche en tantale, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11314627
Cartouche en tantale, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314627
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11314627
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039670.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Poids ≈3.4g/slug
Forme Pastille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY26K011 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2024 Catalog Number039670.22,039670.14
Numéro de lotU09K030 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number039670.22,039670.14
Numéro de lotQ01K019 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number039670.22,039670.14
Numéro de lotQ08K035 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number039670.22,039670.14
Numéro de lotT29I002 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/09/2022 Catalog Number039670.22,039670.14
Nom du produit
Cartouche en tantale, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals >