Learn More
Feuille de tantale, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Nb), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11395808
Feuille de tantale, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Nb), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11395808
100 x 100 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Code produit. 11395808
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010355.GH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 5,19 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum
Couleur Gris à argent
Note relative au nom Annealed
Aspect Gray to silver foil
Densité 16.69g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis excluding Nb)
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM24J002 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2023 Catalog Number010355.FI,010355.FF,010355.GW,010355.GH
Numéro de lotH03L14 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010355.FI,010355.FF,010355.GW,010355.GH
Numéro de lotG01I03 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010355.FI,010355.FF,010355.GW,010355.GH
Numéro de lotS26D005 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010355.FI,010355.FF,010355.GW,010355.GH
Numéro de lotU03C014 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010355.FI,010355.FF,010355.GW,010355.GH
Nom du produit
Feuille de tantale, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Nb), Thermo Scientific Chemicals >