Learn More
Poudre de tantale, maille -325, 99,9 % (base de métaux, 99,6 % de pureté incluant H, N, C, O), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11386527
Poudre de tantale, maille -325, 99,9 % (base de métaux, 99,6 % de pureté incluant H, N, C, O), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386527
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
Code produit. 11386527
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000337.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
La pureté à 99,6 % comprend H, N, C, O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum
Couleur Noir à gris
Aspect Gray to black powder
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis, 99.6% purity includes H, N, C, O)
Quantité 100 g
Dimensions de la maille -325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW17K047 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number000337.22,000337.14
Numéro de lotT30K037 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog Number000337.22,000337.14
Numéro de lotT30K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog Number000337.22,000337.14
Numéro de lotR06K053 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2024 Catalog Number000337.22,000337.14
Numéro de lotQ14J038 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/05/2023 Catalog Number000337.22
Nom du produit
Poudre de tantale, maille -325, 99,9 % (base de métaux, 99,6 % de pureté incluant H, N, C, O), Thermo Scientific Chemicals >