Learn More
Cartouche en tantale, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Tantalum slug |
Note relative au nom | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 100 g |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈3.4g/slug |
Forme | Pastille |
Sugerencias de productos
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y26K011 | Certificat d’analyse | 27/11/2024 | 039670.22,039670.14 |
U09K030 | Certificat d’analyse | 06/09/2024 | 039670.22,039670.14 |
Q01K019 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 039670.22,039670.14 |
Q08K035 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 039670.22,039670.14 |
Q14J009 | Certificat d’analyse | 26/04/2023 | 039670.22 |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.