Learn More
BICASA Armoire de laboratoire haute
Code produit. p-7229260 Tous les produits BICASA Produits
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
460 x 600 x 2030 mm
460 x 900 x 2030 mm
600 x 500 x 2030 mm
900 x 500 x 2030 mm
1200 x 500 x 2030 mm
460 x 1200 x 2030 mm
Type de porte:
Ouverture de face
Solide
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17407403
Marque: BICASA TCD.0600.2003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’armoire de laboratoire haute est fabriquée avec des panneaux de particules ignifuges et dotée de 4 étagères.
  • Armoire de stockage en hauteur
  • Certifications / homologation EN 16121:2017
  • Socle de mise à niveau du châssis métallique
    • revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
  • Corps des panneaux de particules ignifuges de 19 mm d’épaisseur
    • Couleur gris clair (2 motifs)
  • Étagères en tôle d’acier (réglables en hauteur)
    • revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
  • Porte à charnière solide
    • Ouverture à 270° - Fermeture automatique
    • Poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
    • Verrou avec barre par défaut
  • Couleurs de façade disponibles : gris, rouge, bleu, anthracite
Spécification
Couleur Gris clair
Autoclavable Non autoclavable
Type de hotte Socle de mise à niveau
Certifications/Conformité EN 16121
Dimensions (P x L x H) 600 x 500 x 2030 mm
Type de porte Solide
Côté charnière À droite
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 4
Avec roulettes Non