Learn More
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses
Une gamme de housses T-mop avec des clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° pour nettoyer et désinfecter les surfaces des salles blanches sans effort, y compris les murs souples, les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel. Disponibles dans une variété de tissus pour répondre aux besoins de nettoyage spécifiques.
Marque:  Micronova™ T1-18
Code produit. 13167676
Requires : Structure QPT avec poignée STA ou QDT avec poignée SSU
Description
Description
  • Balai à profil bas pour nettoyer les sols, les murs et les plafonds
  • Pivote à 180° dans les deux sens
  • Sa grande surface en fait l’outil idéal pour le nettoyage général et l’application de désinfectants en environnement stérile
  • Passe sous les équipements et permet d’accéder à tous les recoins des étagères et des chambres étroites
  • Trois tailles disponibles et choix de housses
  • Modèle irradié disponible
La housse en PVA est peu pelucheuse et sèche vite, laissant les surfaces sèches et sans résidus ; Évite d’utiliser des détergents puissants et de l’IPA
La housse en NovaPoly™ résiste aux désinfectants puissants et est autoclavable ; Modèle irradié disponible ; Également disponible en version mousse double épaisseur
Spécification
Spécification
45.7 x 5.1 cm (18 x 2 in.)
White
Non stérile
Autoclavable
2 in
Reusable
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Mop Cover
18 in
45.7 cm
5.1 cm
Chemicals
12/Cs.
NovaPoly&trade, Slipcover
Polyester, Urethane Foam
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot029326-000 Type de certificatCertificat de conformité Date23/11/2021 Catalog NumberT1-18
Nom du produit
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses > T-Mop Covers, Polyester, Urethane Foam, White, Dimensions: 45.7 x 5.1 cm (18 x 2 in.), Autoclavable: Autoclavable, Non-sterile
Adaptateur et manche non inclus