Learn More
BINDER™ Alarm Output
Alarm output, zero-voltage, accessible via 3-pin clamping sleeve
Marque: BINDER™ 8012-2502
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Alarm output
- Zero-voltage
- Accessible via 3-pin clamping sleeve (max. 24V/2.5A)
- Acoustic signal that can be switched off
Spécification
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600 | |
Cuivre | |
Analog Output |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Alarm Output > For use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu