Learn More
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses
Code produit. p-102374 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Maille polyester lisse
MegaTex, polyamide non-tissé, polyamide non-tissé
Microfiber Polyester, Polyester, Nylon
Microfiber Polyester, Polyester, Urethane Foam, Urethane Foam
Microfibre, polyester, nylon, Polyester, 20 % nylon
Polyester tissé, lisse, mousse d'uréthane, Urethane Foam
Polyester, Urethane Foam
Dimensions:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in)
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in), 25.4 cm (10 in.)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in), 35,6cm (14 po)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in), 35.6 cm (14 in.)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 in)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 po)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in), 45,72cm (18 po)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in), 45.72 cm (18 in.)
Couleur:
Blanc
Bleu
Quantité:
12/boîte
12/carton
50/carton
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
50 pièces
Code produit. 13187696
Marque: Micronova™ TAA10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Requires
Structure QPT avec poignée STA ou QDT avec poignée SSU
Une gamme de housses T-mop avec des clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° pour nettoyer et désinfecter les surfaces des salles blanches sans effort, y compris les murs souples, les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel. Disponibles dans une variété de tissus pour répondre aux besoins de nettoyage spécifiques.
  • Serpillère à franges à profil bas pour nettoyer les sols, les murs et les plafonds
  • Pivote à 180° dans les deux directions
  • Sa grande surface en fait l’outil idéal pour le nettoyage général et l’application de désinfectants en environnement stérile
  • Passe sous les équipements et permet d’accéder à tous les recoins des étagères et des chambres étroites
  • Trois tailles disponibles et choix de housses
  • Modèle irradié disponible
Le couvercle en PVA est à faible peluchage et à séchage rapide, laissant les surfaces sèches et exemptes de résidus ; évitez les détergents forts et IPA. Le
couvercle NovaPoly™ peut résister à des désinfectants plus puissants et est autoclavable ; disponible irradié ; également disponible en version mousse double épaisseur
Spécification
Dimensions 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in), 25.4 cm (10 in.)
Type de produit Mop Cover
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 10 in.
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 25.4 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 6.4 cm
Largeur (impériale) 2,5 in
Résistant à Chemicals
Jetable Reusable
Quantité 12/carton
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) T-Mop™ Mop
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded No
Matériau Microfiber Polyester, Polyester, Nylon
Afficher plus Afficher moins
Adaptateur et manche non inclus