Learn More
BINDER™ Alarm Output
Alarm output, zero-voltage, accessible via 3-pin clamping sleeve
Marque:  BINDER™ 8012-2503
Code produit. 30238346
  • 443.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Alarm output
  • Zero-voltage
  • Accessible via 3-pin clamping sleeve (max. 24V/2.5A)
  • Acoustic signal that can be switched off
Spécification
Spécification
KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
Cuivre
Analog Output
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
BINDER™ Alarm Output > For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600