Learn More
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses
GREENER_CHOICE
Une gamme de housses T-mop avec des clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° pour nettoyer et désinfecter les surfaces des salles blanches sans effort, y compris les murs souples, les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel. Disponibles dans une variété de tissus pour répondre aux besoins de nettoyage spécifiques.
Marque:  Micronova™ T612-14
Code produit. 11906855
Requires : Structure QPT avec poignée STA ou QDT avec poignée SSU
Description
Description
The Micronova TMop™ Cleanroom Mop Covers are rounded, covered sponges with snaps that fit over the 180° swivel TMop™ Adapter to easily roll down walls and soft walls as well as clean awkward corners, tight spaces and under equipment. The mops are available in a range of fabric options with an optional thicker foam layer to hold more disinfectant and facilitate wringing.
  • T-Mop covers with snap fasteners in a range of fabrics
  • Rounded covered sponges easily roll down walls and soft walls
  • Excellent on all room surfaces and equipment exteriors
  • Easily fits in awkward corners, tight spaces and under equipment
  • Fabric options include:
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
    • MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
    • Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide is highly absorbent and effective wet or dry
    • PolyMesh — 100% polyester with a layer of mesh provides a mild scrubbing surface
  • For use with the 180° swivel TMop™ Adapter
  • Available in 10, 14 and 18-inch lengths
  • TMC6-14 - elastic single-ply slipcover, low cost option for smaller areas
  • Holds up to strong disinfectants
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
White
Non stérile
Autoclavable
2,5 in
Reusable
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Smooth Knit Polyester, Urethane Foam
Mop Cover
14 in
35.6 cm
6.4 cm
Chemicals
12/Cs.
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot047065-000 Type de certificatCertificat de conformité Date26/12/2024 Catalog NumberT612-14
Numéro de lot047063-000 Type de certificatCertificat de conformité Date16/12/2024 Catalog NumberT612-14
Numéro de lot046406-000 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog NumberT612-14
Numéro de lot046293-000 Type de certificatCertificat de conformité Date11/11/2024 Catalog NumberT612-14
Numéro de lot046267-000 Type de certificatCertificat de conformité Date25/10/2024 Catalog NumberT612-14
Nom du produit
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses > T-Mop, NovaPoly, knit polyester, Tmop cover w snaps, thick foam, 14 in.
Adaptateur et manche non inclus