Learn More
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses
Une gamme de housses T-mop avec des clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° pour nettoyer et désinfecter les surfaces des salles blanches sans effort, y compris les murs souples, les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel. Disponibles dans une variété de tissus pour répondre aux besoins de nettoyage spécifiques.
Marque: Micronova™ T6-14
16.33 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Structure QPT avec poignée STA ou QDT avec poignée SSU
Description
Les housses de serpillières à franges pour salles blanches Micronova TMop™ sont des éponges arrondies et recouvertes munies de clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° afin de glisser facilement le long des murs et des parois souples, et de nettoyer les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel. Les serpillières sont disponibles dans une gamme de tissus différents avec une couche de mousse plus épaisse en option de façon à contenir davantage de désinfectant et à faciliter l’essorage.
- Housses T-Mop avec attaches à clipser disponibles dans différents tissus
- Les éponges arrondies recouvertes permettent de glisser facilement le long des murs et des parois souples
- Excellentes sur toutes les surfaces des salles et l’extérieur du matériel
- S’adaptent facilement aux recoins difficiles, aux espaces confinés et au dessous du matériel
- Options de tissu disponibles :
- Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
- Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
- La microfibre —80 % polyester, 20 % polyamide est très absorbante et efficace en milieu humide ou sec
- Le Polymesh — 100 % polyester avec une couche de maille offre une surface de frottement léger
- Pour une utilisation avec l’adaptateur TMop™ pivotant à 180°
- Longueurs de 10, 14 et 18 pouces disponibles
- TMC6-14 - housse élastique à une épaisseur, option économique pour les surfaces plus petites
- Résistent aux désinfectants puissants
- Autoclavables
Spécification
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) | |
Blanc | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
2,5 in | |
Non | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |
Housses pour serpillères à franges | |
14 in | |
35,6 cm | |
6,4 cm | |
Produits chimiques | |
12/boîte | |
Housse en NovaPoly | |
Maille polyester lisse |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
048047-000 | Certificat de conformité | 31/03/2025 | T6-14 |
047586-000 | Certificat de conformité | 25/02/2025 | T6-14 |
046895-0000 | Certificat de conformité | 24/01/2025 | T6-14 |
047240-000 | Certificat de conformité | 16/01/2025 | T6-14 |
046895-000 | Certificat de conformité | 26/12/2024 | T6-14 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
27Heures
15Minutes
22Secondes
30Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Adaptateur et manche non inclus