Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 10% ; Taille des pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
313.00€ - 1064.43€
Spécification
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 320 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Consulter d'autres spécifications
Produits 19
Code produit Marque Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Prix Quantité et disponibilité  
11859302
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-032130
30 mm 2.1 mm 5 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11829312
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-054630
50 mm 4.6 mm 5 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11849312
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-103030
100 mm 3 mm 5 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11869312
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-104630
100 mm 4,6 mm 5 μm
864.78€
1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11879312
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-152130
150 mm 2,1 mm 5 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11899312
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-154030
150 mm 4 mm 5 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11809322
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-154630
150 mm 4,6 mm 5 μm
909.51€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11829322
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-253030
250 mm 3 mm 5 μm
1064.43€
1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11839322
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-254030
250 mm 4 mm 5 μm
960.45€
1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11849322
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-254630
250 mm 4,6 mm 5 μm
960.45€
1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11514585
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-014001
10 mm 4 mm 5 μm
518.43€
4 pièces
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11504585
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-013001
10 mm 3 mm 5 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11594575
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97205-012101
10 mm 2,1 mm 5 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13493959
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97203-154630
150 mm 4,6 mm 3 μm
1006.92€
1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13483959
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97203-104630
100 mm 4,6 mm 3 μm
1006.84€
1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13473959
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97203-103030
100 mm 3 mm 3 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11849302
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97202-103030
100 mm 3 mm 1,7 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11511184
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97202-102130
100 mm 2,1 mm 1,7 μm
1044.46€
1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11591174
Afficher les documents
Thermo Scientific™
97202-052130
50 mm 2,1 mm 1,7 μm
1044.46€
1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
Description
Améliorez la cohérence et la fiabilité de vos séparations de chromatographie liquide (LC) grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ C8. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à grande surface spécifique et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations reproductibles et à haute efficacité. Le double end-capping fournit une plus grande couverture de surface et une inertie accrue vis-à-vis des composés basiques. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment) lorsqu’un niveau de rétention moindre qu’avec une colonne C18 est nécessaire.
Grande reproductibilité des séparations
  • La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
Excellentes formes de pic pour une sensibilité et une résolution améliorées
  • Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
  • Double end-capping pour une plus grande couverture de surface
Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
  • Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
  • Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
  • Processus de conditionnement automatisé optimisé
Rétention hydrophobe moindre
  • Recommandées pour les analytes moyennement hydrophobes ou lorsqu’une phase moins hydrophobe offre une rétention optimale
Disponibles en trois granulométries
  • 1,7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
Spécification
Spécification
2 à 8
320 m²/g
L7
10%
Oui
100 Å
60°C
C8
Phase inverse
Phase inverse