Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 10% ; Taille des pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 97205-154630
Code produit. 11809322
  • 909.51€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Améliorez la cohérence et la fiabilité de vos séparations de chromatographie liquide (LC) grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ C8. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à grande surface spécifique et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations reproductibles et à haute efficacité. Le double end-capping fournit une plus grande couverture de surface et une inertie accrue vis-à-vis des composés basiques. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment) lorsqu’un niveau de rétention moindre qu’avec une colonne C18 est nécessaire.
Grande reproductibilité des séparations
  • La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
Excellentes formes de pic pour une sensibilité et une résolution améliorées
  • Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
  • Double “end-capping” pour une plus grande couverture de surface
Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
  • Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
  • Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
  • Processus de conditionnement automatisé optimisé
Rétention hydrophobe moindre
  • Recommandées pour les analytes moyennement hydrophobes ou lorsqu’une phase moins hydrophobe offre une rétention optimale
Disponibles en trois granulométries
  • 1,7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
1 ml/min
5800 psi (400 bars)
2 à 8
320 m²/g
L7
Syncronis
10 %
Oui
4,6 mm
150 mm
5 μm
100 Å
60°C
C8
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase inverse
Phase inverse