Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ C8
Utilisez cette colonne C8 pour les séparations en phase inverse d’interaction hydrophobe.
Marque: Thermo Scientific™ 97205-012101
Description
Améliorez la cohérence et la fiabilité de vos séparations de chromatographie liquide (LC) grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ C8. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à grande surface spécifique et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations reproductibles et à haute efficacité. Le double “end-capping” fournit une plus grande couverture de surface et une inertie accrue vis-à-vis des composés basiques. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment) lorsqu’un niveau de rétention moindre qu’avec une colonne C18 est nécessaire.
Grande reproductibilité des séparations- La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
- Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
- Double end-capping pour une plus grande couverture de surface
- Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
- Recommandées pour les analytes moyennement hydrophobes ou lorsqu’une phase moins hydrophobe offre une rétention optimale
- 1,7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte | |
Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct et indépendants | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
320 m²/g | |
L7 | |
Syncronis | |
10 % | |
Oui |
2,1 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60°C | |
C8 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |