Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ C8
Code produit. 11829322 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 11829322
Marque: Thermo Scientific™ 97205253030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette colonne C8 pour les séparations en phase inverse d’interaction hydrophobe.
Améliorez la cohérence et la fiabilité de vos séparations de chromatographie liquide (LC) grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ C8. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à grande surface spécifique et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations reproductibles et à haute efficacité. Le double “end-capping” fournit une plus grande couverture de surface et une inertie accrue vis-à-vis des composés basiques. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment) lorsqu’un niveau de rétention moindre qu’avec une colonne C18 est nécessaire.
Grande reproductibilité des séparations
  • La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
Excellentes formes de pic pour une sensibilité et une résolution améliorées
  • Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
  • Double “end-capping” pour une plus grande couverture de surface
Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
  • Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
  • Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
  • Processus de conditionnement automatisé optimisé
Rétention hydrophobe moindre
  • Recommandées pour les analytes moyennement hydrophobes ou lorsqu’une phase moins hydrophobe offre une rétention optimale
Disponibles en trois granulométries
  • 1,7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 320 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produits Syncronis
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 10 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse