Learn More
Kolmi Hopen™ Blouse chirurgicale pour patient avec lacets au dos
Click to view available options
Blouse de patient en polypropylène avec lacets au dos ; Type de fermeture : Attache ; Couleur : Bleu marine ; Utilisation conseillée (application) : Médical ; Jetable : Oui ; Taille : Universal
Description
- Chemise chirurgicale légère et respirante
- Modèle sans col
- Fermeture au dos par lacets
- Plus lourde que les autres blouses médicales tout en garantissant une meilleure opacité
Spécification
Spécification
Dimensions | Universal |
À utiliser avec (application) | Médical |
Sexe | Unisex |
Nbre de poches | None |
Type de produit | General Purpose Gown |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Bleu marine |
Type de bouchon | Attache |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kolmi Hopen™ Blouse chirurgicale pour patient avec lacets au dos >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu