Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats for Well Plate Kits, Performance Level 3 for high performance chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-M152
149.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15102789
  • 165.14€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Bleu
Specification Certified
Non stérile
5 Mats
HPLC, UHPLC, GC
Oui
Aucun
-80°C à +121°C
Plaque à 96 puits avec inserts en verre WebSeal
Résistant aux solvants
Silicone, PTFE
96
5.6 mm
WebSeal 96-Well Plate Kits with Sealing Mats (Cat No. 60180-K100, 60180-K101, 60180-K103)
WebSeal
Oui
Rond
Nom du produit
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications > 500/700 ul ; inserts pré-fendus